Learn More
Dichlorhydrate 4’,6’-diamidino-2-phénylindole98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11926621
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 28718-90-3 | C16H17Cl2N5 | 350.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28718-90-3
Formule moléculaire C16H17Cl2N5
Poids moléculaire (g/mol) 350.25
Numéro MDL MFCD00012681
Clé InChI FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
CID PubChem 160166
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4′,6′-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear
Nom IUPAC dihydrogène 2-(4-carbamimidoylphényle)-1H-indole-6-carboximidamide dichlorure
Poids de la formule 350.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 4',6'-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride