Learn More
4-(4-méthoxyphénoxy)pipéridine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11479720
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162402-33-7
Formule moléculaire C12H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.273
Numéro MDL MFCD08059670
Clé InChI HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
CID PubChem 3409233
Nom IUPAC 4-(4-méthoxyphénoxy) pipéridine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 207.27
Pourcentage de pureté 99%