Learn More
Anhydride 4,4’-(hexafluoroisopropylidène)diphtalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene) diphthalic anhydride is involved in the synthesis of polyamides derived from terphenylenes, which is used for gas separation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride diphtalique 4,4′-(hexafluoroisopropylidène) est impliqué dans la synthèse de polyamides dérivés des terphénylènes, qui est utilisé pour la séparation des gaz.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
L’anhydride diphtalique 4,4′-(hexafluoroisopropylidène) est impliqué dans la synthèse de polyamides dérivés des terphénylènes, qui est utilisé pour la séparation des gaz.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride |
Point de fusion | 244°C to 247°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 7057916 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Poids de la formule | 444.25 |
Pourcentage de pureté | 99% |