Learn More
4,4-diméthyl-2-cyclohexène-1-one, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383327
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-13-8
Formule moléculaire C8H12O
Poids moléculaire (g/mol) 124.18
Numéro MDL MFCD00009695
Clé InChI HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
CID PubChem 136839
Nom IUPAC 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Densité 0.944 g/mL
Point d’ébullition 73°C to 74°C (14 mmHg)
Point d’éclair 64°C (148°F)
Quantité 5 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 124.18
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide