Learn More
4,4’-Dibromotriphénylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15491959
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 81090-53-1 | C18H13Br2N | 403.117 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81090-53-1
Formule moléculaire C18H13Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 403.117
Numéro MDL MFCD00060104
Clé InChI KIGVOJUDEQXKII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dibromotriphenylamine, 4-bromo-n-4-bromophenyl-n-phenylaniline, n,n-bis 4-bromophenyl aniline, 4,4-dibromotriphenylamine, 4-bromo-n-4-bromophenyl-n-phenylbenzenamine, dibromotriphenylamine, 4,4'-dibromotriphenylamine;, 4,4'-dibromo-triphenylamine, bis 4-bromophenyl phenylamine, bis 4-bromophenyl phenylamine;
CID PubChem 13594707
Nom IUPAC 4-bromo-N-(4-bromophényl)-N-phénylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC=C(C=C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dibromotriphenylamine
Point de fusion 85°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Beilstein 7094354
Poids de la formule 403.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide