Learn More
Acide 4-(3-fluorophénylcarbamoyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15420466
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874288-05-8
Formule moléculaire C13H11BFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 259.04
Numéro MDL MFCD09027204
Clé InChI CVYDMRNYGKMSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-fluorophenyl 4-boronobenzamide, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 4-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qlr, n3-fluorophenyl 4-boronobenzamide
CID PubChem 44717609
Nom IUPAC Acide [4-[(3-fluorophényl) carbamoyl] phényl] boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC(F)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 259.04
Pourcentage de pureté 98%