Learn More
4-(3-Chloro-4-méthylphénylcarbamoyl)acide benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15400306
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 913835-37-7
Formule moléculaire C14H13BClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 289.522
Numéro MDL MFCD09027211
Clé InChI IZMAVYDCXUROFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-chloro-4-methylphenyl 4-boronobenzamide, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl benzeneboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronicacid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-3-chloro-4-methylphenyl amino carbonyl phenyl
CID PubChem 44119159
Nom IUPAC [4-[(3-chloro-4-méthylphényl)carbamoyl]phényl] acide boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C)Cl)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 217°C to 219°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 289.53
Pourcentage de pureté 98%