Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-[3-(1-imidazolyl)propylaminométhyl]benzèneboronique, Thermo Scientific™
Code produit. 15439245
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1257648-78-4
Formule moléculaire C19H28BN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 341.26
Numéro MDL MFCD12546046
Clé InChI OJNUJXDRCCIJCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-imidazol-1-yl-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl amine, amtb157, 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, n-3-1-imidazolyl propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylamine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine
CID PubChem 57416871
Nom IUPAC 3-imidazole-1-yl-N-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]méthyl]propan-1-amine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CNCCCN2C=CN=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[3-(1-Imidazolyl)propylaminomethyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 341.26