Learn More
[4-(2-morpholine-4-yléthoxy)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10422833
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 852180-76-8
Formule moléculaire C13H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 237.30
Numéro MDL MFCD07368553
Clé InChI LZRLXLXSGAEQLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 4-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenyl-methanol, 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
CID PubChem 7060580
Nom IUPAC {4-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methanol
SMILES OCC1=CC=C(OCCN2CCOCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau [4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.3
Pourcentage de pureté 97%