Learn More
[4-(2-morpholine-4-yléthoxy)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | [4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 237.3 |
Pourcentage de pureté | 97% |