Learn More
Acide 4-(2-méthoxyéthylcarbamoyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15410436
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850589-34-3
Formule moléculaire C10H14BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 223.035
Numéro MDL MFCD04115682
Clé InChI QRGVHOKYRIQQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-methoxyethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-2-methoxyethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-2-methoxyethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-2-methoxyethyl carbamoyl phenylboronic acid, acmc-209q2x, 4-2-methoxyethyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-2-methoxyethyl aminocarbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-2-methoxyethyl amino carbonyl phenyl, boronicacid,b-4-2-methoxyethyl amino carbonyl phenyl
CID PubChem 44119550
Nom IUPAC [4-(2-méthoxyéthylcarbamoyl)phényl]boronique acide
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCOC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 120°C to 124°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 223.04
Pourcentage de pureté 98%