Learn More
4-(1-pipérazinyle)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410651
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 56621-48-8 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56621-48-8
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.24
Numéro MDL MFCD00066156
Clé InChI GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
CID PubChem 92467
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Piperazinyl)phenol
Point de fusion 218°C to 224°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 150964
Sensibilité Air Sensitive
Nom IUPAC 4-(piperazin-1-yl)phénol
Poids de la formule 178.24
Pourcentage de pureté 98%