Learn More
3M™ Combinaison de protection 4570 grise
La combinaison de protection 4570 aide à protéger contre une gamme de jets et de pulvérisations de produits chimiques, et a été certifiée aux niveaux de protection de type 3/4/5/6.
Marque: 3M™ 7000089692
368.07 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
La combinaison de protection 3M™ 4570 offre de bonnes résistances chimique et mécanique aux travailleurs dans les environnements exposés aux produits chimiques. La combinaison protège contre les poussières dangereuses (type 5), les éclaboussures légères de liquides (type 6), les pulvérisations de liquides à basse pression (type 4) et les jets de liquides à haute pression (type 3). Elle est également certifiée pour fournir une protection contre les particules radioactives (normes EN 1073-2 - et EN 14126). Cette combinaison réalise les performances de classe les plus élevées pour les tests de la norme EN 14126 et passe avec succès les tests ASTM F1670 et F1671 permettant de contribuer à la protection contre les contaminants biologiques.
- Un vêtement de protection polyvalent pour de nombreuses applications
- La combinaison de protection protège contre un éventail de jets et de pulvérisations de produits chimiques
- Le tissu robuste doté d’une couche interne douce traitée anti-statique offre une bonne protection et un grand confort
- Les coutures cousues sont scellées à l’aide d’un ruban de protection chimique à 5 couches
- Les deux rabats créent une double étanchéité, ce qui assure une protection supplémentaire
- Les larges passe-pouces et les tirettes de fermeture éclair assurent un grand confort même en portant des gants
- Manchettes en polyester tricoté pour assurer un grand confort à l’utilisateur
- Anti-statique, à faible peluchage, microporeuse
- Élastique autour de la tête pour garantir un bon ajustement
- Élastique autour du visage pour garantir un bon ajustement
- Élastique au niveau du mollet offrant une fermeture autour de la partie haute des chaussures pour assurer une protection contre les contaminants
- Élastique autour des chevilles pour garantir une protection contre les contaminants et un meilleur ajustement
- Taille universelle avec attaches pour offrir un bon ajustement à un large éventail d’utilisateurs
- Légère et confortable à porter
Spécification
3XL | |
Gris | |
Élastique | |
Fermeture à glissière avant avec double rabat tempête | |
3 | |
4570-3XL | |
49-52 in | |
Mélange et manipulation de produits chimiques, nettoyage de produits chimiques, assainissement de déchets dangereux, décontamination, nettoyage de réservoirs, manipulation de poudres toxiques, agents infectieux |
Polyéthylène | |
Élastique | |
3 parties | |
Ruban adhésif | |
Oui | |
Aucun | |
124 à 132 cm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.