Learn More
Chlorure de 3-nitrobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 121-90-4 | C7H4ClNO3 | 185.57 g/mol
18.90€ - 227.00€
Identifiants chimiques
CAS | 121-90-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4ClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.57 |
Numéro MDL | MFCD00007247 |
Clé InChI | NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid |
CID PubChem | 8495 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3-nitrobenzoyle |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10327810
|
Thermo Scientific Acros
155840050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10512751
|
Thermo Scientific Acros
155841000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10153490
|
Thermo Scientific Acros
155845000 |
500 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
121-90-4 | |
185.57 | |
NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N | |
8495 | |
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl |
C7H4ClNO3 | |
MFCD00007247 | |
m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid | |
Chlorure de 3-nitrobenzoyle |
Spécification
3-Nitrobenzoyl chloride | |
121-90-4 | |
100.0 | |
Marron | |
275.0°C to 278.0°C | |
Authentique | |
C7H4ClNO3 | |
MFCD00007247 | |
1.42 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol | |
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl | |
185.57 | |
185.57 | |
Faible fusion de solide |
98% | |
97.5 | |
30.0°C to 35.0°C | |
1.4200g/mL | |
>112°C | |
98% | |
O2NC6H4COCl | |
09, 381 | |
m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid | |
NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3-nitrobenzoyle | |
8495 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-505-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DM6646000
missing translation for 'tsca' : TSCA