Learn More
Chlorure de 3-nitrobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10153490
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-90-4
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.57
Numéro MDL MFCD00007247
Clé InChI NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid
CID PubChem 8495
Nom IUPAC Chlorure de 3-nitrobenzoyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzoyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 35.0°C
Couleur Marron
Densité 1.4200g/mL
Point d’ébullition 275.0°C to 278.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COCl
Quantité 500 g
Beilstein 09, 381
Gravité spécifique 1.42
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide