Learn More
3-Méthylcyclopentane-1,2-dione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399459
50 g, 50g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 765-70-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-70-8
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.128
Numéro MDL MFCD00001417
Clé InChI OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
CID PubChem 61209
Nom IUPAC 3-méthylcyclopentane-1,2-dione
SMILES CC1CCC(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
Point de fusion 103°C to 107°C
Quantité 50 g
Beilstein 2076520
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
3-Méthylcyclopentane-1,2-dione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >