Learn More
3-Méthylcyclopentane-1,2-dione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Methylcyclopentane-1,2-dione |
Point de fusion | 103°C to 107°C |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 2076520 |
Poids de la formule | 112.13 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |