Learn More
Acide 3-(méthylcarbamoyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15419907
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 832695-88-2 | C8H10BNO3 | 178.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 832695-88-2
Formule moléculaire C8H10BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 178.98
Numéro MDL MFCD04038918
Clé InChI FYFFPNFUVMBPRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-borono-n-methylbenzamide, boronic acid, 3-methylamino carbonyl phenyl, acmc-209prq, ksc496e8l
CID PubChem 2773524
Nom IUPAC Acide [3-(méthylcarbamoyl)phényl]boronique
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 114°C to 124°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.98
Pourcentage de pureté 98%