Learn More
Acide 3-méthylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11466206
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17933-03-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
Suzuki coupling reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17933-03-8
Formule moléculaire C7H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.96
Numéro MDL MFCD00040198
Clé InChI BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid
CID PubChem 2733950
Nom IUPAC acide (3-méthylphényl)boronique
SMILES CC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzeneboronic acid
Point de fusion ∼160°C to 162°C
Quantité 5 g
Beilstein 2935968
Poids de la formule 135.96
Pourcentage de pureté 97%