Learn More
3-méthyl-1-butanol, ACS, 98,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
60.10€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123-51-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00002934 |
Clé InChI | PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol |
CID PubChem | 31260 |
ChEBI | CHEBI:15837 |
Nom IUPAC | 3-méthylbutan-1-ol |
SMILES | CC(C)CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11455190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036716.AP |
500 mL |
60.10€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036716.K2 |
1 L |
101.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Methyl-1-butanol is used as an active ingredient in banana oil production and Kovac's reagent. It acts as an antifoaming agent. It serves as an intermediate for the manufacture of corrosion inhibitors, flotation aids, fuel and lubricating oil additives, polyvinyl chloride stabilizers, pharmaceuticals, cosmetics, plasticizers, rubber auxiliaries and paint solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-51-3 | |
88.15 | |
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N | |
31260 | |
3-méthylbutan-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00002934 | |
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol | |
CHEBI:15837 | |
CC(C)CCO |
Spécification
3-Methyl-1-butanol | |
°C to 117°C | |
130°C to 132°C | |
98.5+% | |
1.406 | |
UN1105 | |
14,5195 | |
Miscible with water,alcohol,ether,benzene,chloroform,petroleum ether,glacial acetic acid,acetone and oils. | |
CC(C)CCO | |
88.15 | |
CHEBI:15837 | |
≥98.5% | |
Liquide |
123-51-3 | |
0.809 | |
45°C (113°F) | |
C5H12O | |
MFCD00002934 | |
1718835 | |
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol | |
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthylbutan-1-ol | |
31260 | |
88.15 | |
ACS |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H226-H332-H335
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 204-633-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EL5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante