Learn More
Acide 3-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435867
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10365-98-7 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10365-98-7
Formule moléculaire C7H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
Numéro MDL MFCD00161359
Clé InChI NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenyl boronic acid, 3-methoxybenzeneboronic acid, 3-methoxyphenyl boranediol, 3-methoxypenylboronic acid, 3-boronanisole, 3-boronoanisole, boronic acid, 3-methoxyphenyl, m-methoxyphenylboronic acid, 3-methoxy phenylboronic acid
CID PubChem 2734370
Nom IUPAC Acide (3-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 158°C to 162°C
Quantité 5 g
Beilstein 2831223
Poids de la formule 151.96
Pourcentage de pureté 97%