Learn More
(3-mercaptopropyl)triméthoxysilane, 85 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.34 g/mol
52.25€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4420-74-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H16O3SSi |
Molecular Weight (g/mol) | 196.34 |
MDL-nummer | MFCD00004901 |
InChI Key | UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810 |
PubChem CID | 20473 |
IUPAC Name | 3-triméthoxysilylpropane-1-thiol |
SMILES | CO[Si](CCCS)(OC)OC |
Code produit | Marque | Aantal | Verpakking | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Aantal | Verpakking | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10524121
|
Thermo Scientific Acros
174650500 |
50 g | Flacon en verre |
52.25€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10219273
|
Thermo Scientific Acros
174652500 |
250 g | Flacon en verre |
183.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4420-74-0 | |
196.34 | |
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N | |
20473 | |
CO[Si](CCCS)(OC)OC |
C6H16O3SSi | |
MFCD00004901 | |
trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810 | |
3-triméthoxysilylpropane-1-thiol |
Spécification
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane | |
80.0 | |
Incolore à jaune | |
215°C | |
Authentique | |
C6H16O3SSi | |
1.4410 to 1.443 | |
10, 148A | |
trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810 | |
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N | |
3-triméthoxysilylpropane-1-thiol | |
20473 | |
196.34 | |
Technique |
4420-74-0 | |
100.0 | |
1.0500g/mL | |
88°C | |
80% min. (GC) | |
HSCH2CH2CH2Si(OCH3)3 | |
MFCD00004901 | |
1.05 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,,mineral spirits,acetone,benzene,toluene and,xylene | |
CO[Si](CCCS)(OC)OC | |
196.34 | |
2 mPa.s ( 20°C) | |
85% | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif par contact cutané.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wear eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-588-5
- (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.