Learn More
Acide 3-isopropoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15489747
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216485-86-8
Formule moléculaire C9H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 180.01
Numéro MDL MFCD03701512
Clé InChI UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-isopropoxyphenylboronic acid, 3-isopropoxyphenyl boronic acid, 3-isopropoxybenzeneboronic acid, 3-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, 3-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 3-1-methylethoxy phenylboronic acid, 3-1-methylethyl oxyphenylboronic acid, 3-iso-propoxyphenylboronic acid, acmc-1ckjx, 5-isopropoxyphenylboronic acid
CID PubChem 5083932
Nom IUPAC Acide (3-propan-2-yloxyphényl)boronique
SMILES CC(C)OC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 76°C to 81°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.01
Pourcentage de pureté 97%