Learn More
Acide 3-hydroxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027086
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 621-37-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-37-4
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00004337
Clé InChI FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
CID PubChem 12122
ChEBI CHEBI:17445
Nom IUPAC Acide 2-(3-hydroxyphényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyphenylacetic acid
Point de fusion 128°C to 132°C
Quantité 1 g
Beilstein 2086506
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%