Learn More
3-Hydroxy-5-phényl-2-cyclohexène-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15474937
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35376-44-4
Formule moléculaire C12H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00463813
Clé InChI ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one
CID PubChem 3258759
Nom IUPAC 3-hydroxy-5-phénylcyclohex-2-en-1-one
SMILES OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one
Point de fusion 186°C to 187°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%