Learn More
Acide 3-hydroxy-2-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479486
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 92-70-6 | C11H8O3 | 188.182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-70-6
Formule moléculaire C11H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.182
Numéro MDL MFCD00004103
Clé InChI ALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-hydroxy-3-naphthoic acid, bon acid, bona, developer bon, 2-naphthol-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy, b.o.n. acid, c.i. developer 20, miketazol developer ons
CID PubChem 7104
ChEBI CHEBI:80383
Nom IUPAC Acide 3-hydroxynaphtalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Point de fusion 218°C to 222°C
Point d’éclair 220°C (428°F)
Quantité 1000 g
Beilstein 744100
Merck Index 14,4835
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 98%