Learn More
3-acide fluoropyridine-4-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15449877
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 458532-97-3 | C5H5BFNO2 | 140.908 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 458532-97-3
Formule moléculaire C5H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.908
Numéro MDL MFCD03788558
Clé InChI QUHSESYLMZVXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-pyridinyl, 3-fluoro-4-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boranediol, 3-fluoro-4-pyridineboronic acid, 3-fluoropyridine-4-boronicacid
CID PubChem 2779353
Nom IUPAC acide (3-fluoropyridine-4-yl)boronique
SMILES B(C1=C(C=NC=C1)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoropyridine-4-boronic acid
Point de fusion 237°C to 239°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.91
Pourcentage de pureté 98%