Learn More
3-fluoropyridine-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10407463
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 31224-43-8
Formule moléculaire C6H4FNO
Poids moléculaire (g/mol) 125.102
Numéro MDL MFCD07781234
Clé InChI OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
CID PubChem 11344017
Nom IUPAC 3-fluoropyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 125.1
Pourcentage de pureté 97%