Learn More
3-éthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027483
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 621-34-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-34-1
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00016450
Clé InChI VBIKLMJHBGFTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-ethoxyphenol, phenol, 3-ethoxy, phenol, m-ethoxy, resorcinol monoethyl ether, 3-ethoxy-phenol, unii-iky4o3474a, 3-ethyloxy phenol, pubchem9510, acmc-209mzu, phenol, m-ethoxy-8ci
CID PubChem 69306
Nom IUPAC 3-éthoxyphénol
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxyphenol
Point de fusion 28°C to 31°C
Densité 1.07
Point d’ébullition 247°C
Point d’éclair >93°C (199°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.541
Quantité 5 g
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%