Learn More
3-éthoxymétacroléine, 95 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
41.25€ - 209.00€
Identifiants chimiques
CAS | 42588-57-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.14 |
Numéro MDL | MFCD00006975 |
Clé InChI | KDOAHVPFGIYCEU-AATRIKPKSA-N |
Synonyme | 3-ethoxymethacrolein, 3-ethoxy-2-methylacrylaldehyde, 3-ethoxy-2-methyl-2-propenal, 2e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal, 3-ethoxy-2-methylpropenal, 3-ethoxy-2-methylacroleine, e-2-methyl-3-ethoxypropenal, 2-propenal, 3-ethoxy-2-methyl, e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal |
CID PubChem | 12278948 |
Nom IUPAC | (2E)-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal |
SMILES | CCO\C=C(/C)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10145030
|
Thermo Scientific Acros
213990010 |
1 g | Flacon en verre |
41.25€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606822
|
Thermo Scientific Acros
213990100 |
10 g | Flacon en verre |
209.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
42588-57-8 | |
114.14 | |
KDOAHVPFGIYCEU-AATRIKPKSA-N | |
12278948 | |
CCO\C=C(/C)C=O |
C6H10O2 | |
MFCD00006975 | |
3-ethoxymethacrolein, 3-ethoxy-2-methylacrylaldehyde, 3-ethoxy-2-methyl-2-propenal, 2e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal, 3-ethoxy-2-methylpropenal, 3-ethoxy-2-methylacroleine, e-2-methyl-3-ethoxypropenal, 2-propenal, 3-ethoxy-2-methyl, e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal | |
(2E)-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal |
Spécification
3-Ethoxymethacrolein | |
42588-57-8 | |
100.0 | |
0.9600g/mL | |
35°C | |
94% min. (GC) | |
C2H5OCH=C(CH3)CHO | |
MFCD00006975 | |
0.96 | |
KDOAHVPFGIYCEU-AATRIKPKSA-N | |
(2E)-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal | |
12278948 | |
95% | |
Liquide |
tech., 95% | |
94.0 | |
Jaune | |
78.0°C to 81.0°C (14.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H10O2 | |
1.4792 to 1.4812 | |
01, IV, 4082 | |
3-ethoxymethacrolein, 3-ethoxy-2-methylacrylaldehyde, 3-ethoxy-2-methyl-2-propenal, 2e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal, 3-ethoxy-2-methylpropenal, 3-ethoxy-2-methylacroleine, e-2-methyl-3-ethoxypropenal, 2-propenal, 3-ethoxy-2-methyl, e-3-ethoxy-2-methylprop-2-enal | |
CCO\C=C(/C)C=O | |
114.14 | |
114.14 | |
Technique |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Liquide et vapeur inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 255-899-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Ethoxymethacrolein
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.