Learn More
Acide 3-cyanobenzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11395425
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 150255-96-2 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150255-96-2
Formule moléculaire C7H6BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 146.94
Numéro MDL MFCD01318967
Clé InChI XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanophenyl boronic acid, 3-cyanobenzeneboronic acid, 3-boronobenzonitrile, 3-dihydroxyboranyl benzonitrile, 3-cyanobenzene boronic acid, 3-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-cyanophenyl, pubchem1804, phenylboronic acid, 4
CID PubChem 2734325
Nom IUPAC Acide (3-cyanophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyanobenzeneboronic acid
Point de fusion ∽298°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 6136720
Poids de la formule 146.94
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche