Learn More
3-Cyano-2-méthoxypyridine, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 15409067
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
3-cyano-2-méthoxypyridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7254-34-4
Formule moléculaire C7H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 134.14
Numéro MDL MFCD07363804
Clé InChI IHWZCGMZILLKFD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 252099
Nom IUPAC 2-methoxypyridine-3-carbonitrile
SMILES COC1=NC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyano-2-methoxypyridine
Quantité 1 g
Synonyme 2-methoxynicotinonitrile, 3-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-nicotinonitrile, 2-methoxy-3-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxynicotinonitril, acmc-1bcy7, 3-pyridinecarbonitrile,2-methoxy
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté ≥97%