Learn More
3-chloroanisole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453567
Click to view available options
Aantal:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2845-89-8 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2845-89-8
Moleculaire formule C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.582
MDL-nummer MFCD00000591
InChI Key YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-chloroanisole, m-chloroanisole, benzene, 1-chloro-3-methoxy, anisole, m-chloro, 3-chloroanisol, meta-chloroanisole, 3-anisolyl chloride, pubchem3615, 3-chloromethoxybenzene, m-methoxyphenyl chloride
PubChem CID 17833
IUPAC Name 1-chloro-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC(=CC=C1)Cl
Spécification
Chemische naam of materiaal 3-Chloroanisole
Dichtheid 1.168
Kookpunt 192°C to 194°C
Vlampunt 73°C (163°F)
Brekingsindex 1.536
Aantal 250 g
Beilstein 2041497
Formulegewicht 142.59
Percent Purity ≥98%