Learn More
3-chloroanisole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Aantal:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Chemische naam of materiaal | 3-Chloroanisole |
Dichtheid | 1.168 |
Kookpunt | 192°C to 194°C |
Vlampunt | 73°C (163°F) |
Brekingsindex | 1.536 |
Aantal | 50 g |
Beilstein | 2041497 |
Formulegewicht | 142.59 |
Percent Purity | ≥98% |