Learn More
3-Chloro-N,N-diméthylaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6848-13-1 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
52.86€ - 180.90€
Identifiants chimiques
CAS | 6848-13-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 155.625 |
Numéro MDL | MFCD00018456 |
Clé InChI | CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride |
CID PubChem | 23285 |
Nom IUPAC | 3-chloro-N,N-diméthylaniline |
SMILES | CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352586
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08563.06 |
5 g |
52.86€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362586
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08563.14 |
25 g |
180.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It can be used to produce 3-(3-dimethylamino-phenyl)-acrylic acid butyl ester at the temperature of 140°C in the presence of reagent Na2CO3 and solvent N,N-dimethyl-acetamide with the reaction time of 20 hours.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl peut être utilisé pour produire l’ester butylique de l’acide 3-(3-diméthylamino-phényl)-acrylique à la température de 140°C en présence de Na2CO3 réactif et de N,N-diméthyl-acétamide solvant avec le temps de réaction de 20 heures.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
6848-13-1 | |
155.625 | |
CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N | |
23285 | |
CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl |
C8H10ClN | |
MFCD00018456 | |
n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride | |
3-chloro-N,N-diméthylaniline |
Spécification
3-Chloro-N,N-dimethylaniline | |
230°C to 232°C | |
1.576 | |
UN2810 | |
n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride | |
CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-N,N-diméthylaniline | |
23285 | |
95% |
6848-13-1 | |
C8H10ClN | |
MFCD00018456 | |
2206152 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl | |
155.625 | |
155.63 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H331-H302-H312
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 229-935-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 3-Chloro-N,N-dimethylaniline