Learn More
3-Chloro-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489603
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7006-52-2 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7006-52-2
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.60
Numéro MDL MFCD00052014
Clé InChI WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
CID PubChem 138900
Nom IUPAC 3-chloro-N-methylaniline
SMILES CNC1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-N-methylaniline
Densité 1.163
Point d’ébullition 243°C to 244°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.583
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2802319
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche