Learn More
3-chloro-5-fluoro-4-méthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7030907
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017777-55-7
Formule moléculaire C7H6ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 176.571
Numéro MDL MFCD09832264
Clé InChI GHNZALBLIAFCPB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 46737504
Nom IUPAC 3-chloro-5-fluoro-4-méthoxyphénol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1Cl)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol
Point de fusion 62°C to 65°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 176.57
Pourcentage de pureté 97%