Learn More
3-chloro-5,5-diméthyl-2-cyclohexène-1-one, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499592
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17530-69-7 | C8H11ClO | 158.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17530-69-7
Formule moléculaire C8H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 158.63
Numéro MDL MFCD00051620
Clé InChI PJYTYJGMJDIKEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethylcyclohex-2-enone, unii-e73w928g5o, 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one,3-chloro-5,5-dimethyl, 2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethyl, acmc-1bo45, 5,5-dimethyl-3-chlorocyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-cyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-1-cyclohex-2-enone
CID PubChem 140243
Nom IUPAC 3-chloro-5,5-diméthylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1(C)CC(Cl)=CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Densité 1.084
Point d’ébullition 44°C to 46°C (0.1 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1099253
Poids de la formule 158.63
Pourcentage de pureté 96%