Learn More
Acide 3-chloro-4-cyanobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15488098
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1008415-02-8 | C7H5BClNO2 | 181.382 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008415-02-8
Formule moléculaire C7H5BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.382
Clé InChI QCJTUOIMDNJEHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-cyanophenyl boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-4-cyanophenyl, acmc-2097sr, 3-chloro-4-cyanophenyl boronicacid
CID PubChem 46738932
Nom IUPAC Acide (3-chloro-4-cyanophenyl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C#N)Cl)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-cyanobenzeneboronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.93
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide