Learn More
Acide 3-chloro-2-cyanobenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15457918
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1217500-67-8
Formule moléculaire C7H5BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.382
Clé InChI NVFNOKJQOOUGTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-cyanophenyl boronic acid, acmc-209afi, 3-chloro-2-cyanophenyl boronicacid, boronicacid,b-3-chloro-2-cyanophenyl
CID PubChem 53216293
Nom IUPAC Acide (3-chloro-2-cyanophenyl)boronique
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)Cl)C#N)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-cyanobenzeneboronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.94
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide