Learn More
(3-bromopropoxy)-tert-butyldiméthylsilane, 97 %, stabilisé sur carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
30.24€ - 345.72€
Identifiants chimiques
CAS | 89031-84-5, 497-19-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H21BrOSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.26 |
Clé InChI | QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromopropoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromopropoxy-t-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 3-bromopropoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-209unq, t-butyl 3-bromopropoxy dimethylsilane, bromopropoxy-tert-butyldimethyl silane |
CID PubChem | 607486 |
Nom IUPAC | 3-bromopropoxy-tert-butyl-diméthylsilane |
SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11995981
|
Thermo Scientific Acros
438690010 |
1 mL | Flacon en verre | N/A | ||||||
11905991
|
Thermo Scientific Acros
438690050 |
5 mL | Flacon en verre |
101.51€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11915991
|
Thermo Scientific Acros
438690250 |
25 mL | Flacon en verre |
345.72€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
89031-84-5, 497-19-8 | |
253.26 | |
3-bromopropoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromopropoxy-t-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 3-bromopropoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-209unq, t-butyl 3-bromopropoxy dimethylsilane, bromopropoxy-tert-butyldimethyl silane | |
3-bromopropoxy-tert-butyl-diméthylsilane |
C9H21BrOSi | |
QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N | |
607486 | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr |
Spécification
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane | |
89031-84-5, 497-19-8 | |
100.0 | |
1.0930g/mL | |
85°C | |
96% min. (GC) | |
1.093 | |
QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromopropoxy-tert-butyl-diméthylsilane | |
607486 | |
97% |
Stabilized | |
96.0 | |
Incolore | |
182.0°C | |
Authentic | |
C9H21BrOSi | |
3-bromopropoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromopropoxy-t-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 3-bromopropoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-209unq, t-butyl 3-bromopropoxy dimethylsilane, bromopropoxy-tert-butyldimethyl silane | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr | |
253.26 | |
253.26 | |
Liquide |
Safety and Handling
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.