Learn More
3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 436799-33-6 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
82.85€ - 359.00€
Identifiants chimiques
CAS | 436799-33-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3BrF3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 225.996 |
Numéro MDL | MFCD04972700 |
Clé InChI | HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin |
CID PubChem | 11127991 |
Nom IUPAC | 3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine |
SMILES | C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11455540
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25823.03 |
1 g |
82.85€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465540
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25823.06 |
5 g |
359.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
436799-33-6 | |
225.996 | |
HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N | |
11127991 | |
C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F |
C6H3BrF3N | |
MFCD04972700 | |
3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin | |
3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine |
Spécification
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine | |
44°C to 46°C | |
85°C (185°F) | |
MFCD04972700 | |
HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine | |
11127991 | |
95% |
436799-33-6 | |
65°C to 66°C (19 mmHg) | |
C6H3BrF3N | |
3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin | |
C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F | |
225.996 | |
226 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H335-H500
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante