Learn More
3’-Bromo-5’-(trifluorométhyl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15454507
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154259-25-3
Formule moléculaire C9H6BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 267.045
Numéro MDL MFCD11847339
Clé InChI BVCLQCAMSFVBFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-bromo-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl-phenyl ethanone, 1-3-bromo-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one
CID PubChem 21852668
Nom IUPAC 1-[3-bromo-5-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Point de fusion <25°C
Indice de réfraction 1.5045
Quantité 5 g
Poids de la formule 267.04
Pourcentage de pureté 97%