Learn More
3-bromo-5-chlorophénol, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7056093
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56962-04-0
Formule moléculaire C6H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 207.45
Numéro MDL MFCD07780676
Clé InChI GMGWXLPFRHYWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-phenol, 3-bromo-5-chlorophenol, 97+%, pubchem17565, acmc-209lv4, ksc268s7h
CID PubChem 22630180
Nom IUPAC 3-bromo-5-chlorophénol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-chlorophenol
Point de fusion 66°C to 70°C
Quantité 1 g
Beilstein 3234780
Poids de la formule 207.45
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Solide