Learn More
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024548
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2315-86-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2315-86-8
Formule moléculaire C7H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 198.02
Numéro MDL MFCD00143096
Clé InChI HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-cyanophenol, 3-bromo-4-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxybenzenecarbonitrile, timtec-bb sbb005818, labotest-bb lt01143437, pubchem3780, intermediates-zcf02624, acmc-209g1r
CID PubChem 75341
Nom IUPAC 3-bromo-4-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Point de fusion 156°C to 161°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2207020
Poids de la formule 198.02
Pourcentage de pureté 98%