Learn More
3-bromo-2-cyanopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15463737
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55758-02-6
Formule moléculaire C6H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 183.01
Numéro MDL MFCD02683288
Clé InChI HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-cyanopyridine, 3-bromopicolinonitrile, 2-cyano-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, pubchem2263, 3-bromopicolino-nitrile, bromo-2-cyano-pyridine, 3-bromo-2-cyano-pyridine
CID PubChem 817694
Nom IUPAC 3-bromopyridine-2-carbonitrile
SMILES BrC1=CC=CN=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-cyanopyridine
Point de fusion 96°C to 99°C
Point d’ébullition 120°C (4 mmHg)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 183.01
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche