Learn More
3-Aminopropyltriethoxysilane, 99%, AcroSeal™
CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221.37 g/mol
80.70CHF - 358.00CHF
Identificatori chimici
CAS | 919-30-2 |
---|---|
分子式 | C9H23NO3Si |
分子量 (g/mol) | 221.37 |
MDL 编号 | MFCD00008207,MFCD01324904 |
InChI 键 | WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N |
同义词 | 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane |
PubChem CID | 13521 |
IUPAC 名称 | 3-triethoxysilylpropan-1-amine |
SMILES | CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC |
Codice del prodotto | Marca | 数量 | 包装 | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | 数量 | 包装 | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10668429
|
Thermo Scientific Acros
430941000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
80.70CHF
100mL |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10678429
|
Thermo Scientific Acros
430948000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
358.00CHF
800mL |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
919-30-2 | |
221.37 | |
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N | |
13521 | |
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC |
C9H23NO3Si | |
MFCD00008207,MFCD01324904 | |
3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane | |
3-triethoxysilylpropan-1-amine |
Specifica
3-Aminopropyltriethoxysilane | |
98.5 | |
-70.0°C | |
217.0°C | |
Authentic | |
C9H23NO3Si | |
1.4200 to 1.4220 | |
0.942 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform | |
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC | |
221.37 | |
221.37 | |
Liquid |
919-30-2 | |
100.0 | |
0.9420g/mL | |
96°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2N(CH2)3Si(OC2H5)3 | |
MFCD00008207,MFCD01324904 | |
3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane | |
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N | |
3-triethoxysilylpropan-1-amine | |
13521 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-048-4
- 3-Aminopropyltriethoxysilane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.