Learn More
Hémisulfate d’acide 3-aminobenzénébrique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403467
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 66472-86-4 | C12H18B2N2O8S | 371.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66472-86-4
Formule moléculaire C12H18B2N2O8S
Poids moléculaire (g/mol) 371.96
Numéro MDL MFCD00013111
Clé InChI UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid
CID PubChem 16211139
Nom IUPAC Acide (3-aminophényl)boronique ; acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 8094151
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 185.98
Pourcentage de pureté ≥98%