Learn More
Acide 3-Amino-5-nitrobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15409407
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89466-05-7
Formule moléculaire C6H7BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 181.942
Numéro MDL MFCD08436012
Clé InChI KLVJZQJSYAKUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid, 3-amino-5-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid, 3-amino-5-nitrophenyl-9ci, pubchem11808, acmc-209r1b, 3-borono-5-nitroaniline, 3-azanyl-5-nitro-phenyl boronic acid, boronicacid,b-3-amino-5-nitrophenyl
CID PubChem 2737806
Nom IUPAC Acide (3-amino-5-nitrophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-5-nitrobenzeneboronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 181.94
Pourcentage de pureté 97%