Learn More
Hydrate d’acide 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzène-1-sulfonique, Thermo Scientific™
Código de producto. 10775473
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 175278-60-1
Formule moléculaire C6H8N2O7S
Poids moléculaire (g/mol) 252.197
Clé InChI HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1
CID PubChem 5712259
Nom IUPAC Acide 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonique ; hydrate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 252.21
Pourcentage de pureté 97%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado